1.12416
Tin(II) sulfate
LAB
Sinonimo/i:
Tin(II) sulfate
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Potenza
2207 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
1.6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Densità bulk
800 kg/m3
Temperatura di conservazione
no temp limit
InChI
1S/H2O4S.Sn/c1-5(2,3)4;/h(H2,1,2,3,4);/q;+2/p-2
OBBXFSIWZVFYJR-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Risultati analitici
Identity (ICP-OES): passes test
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Cardio-vascular system, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3