Documenti fondamentali
532185
Sigma-Aldrich
4-Iodobenzyloxybenzene
97%
About This Item
Formula condensata:
IC6H4OCH2C6H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
310.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
60-63 °C (lit.)
Gruppo funzionale
iodo
phenyl
Stringa SMILE
Ic1ccc(OCc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C13H11IO/c14-12-6-8-13(9-7-12)15-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9H,10H2
MPWFGAWFTAZWKZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
4-Iodobenzyloxybenzene may be used in the synthesis of carborane containing mesogens.[1]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Modification of electro-optical properties of an orthoconic chiral biphenyl smectogen with its isostructural carborane analogue.
Piecek W, et al.
Journal of Materials Chemistry, 19(8), 1173-1182 (2009)