Documenti fondamentali
529184
Sigma-Aldrich
2,4,5-Trifluorobenzaldehyde
97%
Scegli un formato
5 G
26,39 €
26,39 €
Prezzo di listino37,70 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
26,39 €
About This Item
Formula condensata:
F3C6H2CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
160.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
26,39 €
Prezzo di listino37,70 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.482 (lit.)
P. ebollizione
168 °C (lit.)
Densità
1.408 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
fluoro
Stringa SMILE
Fc1cc(F)c(C=O)cc1F
InChI
1S/C7H3F3O/c8-5-2-7(10)6(9)1-4(5)3-11/h1-3H
CYIFJRXFYSUBFW-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2,4,5-Trifluorobenzaldehyde may be used in the synthesis of:
  • bis(2,4,5-trifluorophenyl)methanone[1][2]
  • 8-phenyl-7-tosyl-1-(2,4,5-trifluorophenyl)octahydro-1H-pyrano[3,4-c] pyridine[3]
  • (E)-4-methoxy-N′-(2,4,5-trifluorobenzylidene)-benzohydrazide monohydrate[4]
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
138.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
59 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
(E)-4-Methoxy-N'-(2, 4, 5-trifluorobenzylidene) benzohydrazide monohydrate.
Maheswari R, et al.
IUCrJ, 1(5), x160846-x160846 (2016)
Zachary R Woydziak et al.
Synthesis, 46(2), 158-164 (2014-06-11)
Fluorinated fluorophores are valuable tools for studies of biological systems. However, amine-reactive single-isomer derivatives of these compounds are often very expensive. To provide an inexpensive alternative, we report a practical synthesis of 4-carboxy-Pennsylvania Green methyl ester. Derivatives of this hydrophobic
Zachary R Woydziak et al.
The Journal of organic chemistry, 77(1), 473-481 (2011-11-25)
Fluorination of fluorophores can substantially enhance their photostability and improve spectroscopic properties. To facilitate access to fluorinated fluorophores, bis(2,4,5-trifluorophenyl)methanone was synthesized by treatment of 2,4,5-trifluorobenzaldehyde with a Grignard reagent derived from 1-bromo-2,4,5-trifluorobenzene, followed by oxidation of the resulting benzyl alcohol.
Aminol initiated Prins cyclization for the synthesis of octahydro-1H-pyrano [3, 4-c] pyridine and hexahydro-1H-furo [3, 4-c] pyrrole derivatives.
Tetrahedron Letters, 55(34), 4817-4821 (2014)