Documenti fondamentali
290173
Sigma-Aldrich
3,5-Difluorobenzaldehyde
98%
Scegli un formato
5 G
54,00 €
54,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
54,00 €
About This Item
Formula condensata:
F2C6H3CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.10
Beilstein:
2573392
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
54,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.493 (lit.)
Densità
1.296 g/mL at 20 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
fluoro
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1cc(F)cc(F)c1
InChI
1S/C7H4F2O/c8-6-1-5(4-10)2-7(9)3-6/h1-4H
ASOFZHSTJHGQDT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
The 19F{′H} spectra of 3,5-difluorobenzaldehyde at low temperature in dimethyl ether solution was studied[1].
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
132.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
56 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
A positive 6 J (H, CHO) in some meta derivatives of benzaldehyde. A simple model.
Canadian Journal of Chemistry, 67(5), 827-830 (1989)
Rasa Keruckiene et al.
Beilstein journal of organic chemistry, 16, 1142-1153 (2020-06-20)
Three compounds, bearing a quinazoline unit as the acceptor core and carbazole, dimethyldihydroacridine, or phenothiazine donor moieties, were designed and synthesized in two steps including a facile copper-catalyzed cyclization and a nucleophilic aromatic substitution reaction. The photophysical properties of the