Documenti fondamentali
527890
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-Tetrahydro-2-furoic acid
98%
Scegli un formato
5 G
89,80 €
25 G
420,00 €
89,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
89,80 €
25 G
420,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H8O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
116.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
89,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Attività ottica
[α]20/D −3° in methanol
Indice di rifrazione
n20/D 1.459 (lit.)
P. ebollizione
244-251 °C (lit.)
Densità
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
ether
Stringa SMILE
OC(=O)[C@@H]1CCCO1
InChI
1S/C5H8O3/c6-5(7)4-2-1-3-8-4/h4H,1-3H2,(H,6,7)/t4-/m0/s1
UJJLJRQIPMGXEZ-BYPYZUCNSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Emily M Christensen et al.
The Journal of biological chemistry, 295(52), 18316-18327 (2020-10-29)
Pyrroline-5-carboxylate reductase 1 (PYCR1) catalyzes the biosynthetic half-reaction of the proline cycle by reducing Δ1-pyrroline-5-carboxylate (P5C) to proline through the oxidation of NAD(P)H. Many cancers alter their proline metabolism by up-regulating the proline cycle and proline biosynthesis, and knockdowns of