Documenti fondamentali
479292
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-Tetrahydro-2-furoic acid
99%
Scegli un formato
5 G
158,00 €
158,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
158,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H8O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
116.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
158,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
99%
Attività ottica
[α]23/D +4°, c = 1 in methanol
Indice di rifrazione
n20/D 1.46 (lit.)
P. ebollizione
128-129 °C/13 mmHg (lit.)
Densità
1.209 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
ether
Stringa SMILE
OC(=O)[C@H]1CCCO1
InChI
1S/C5H8O3/c6-5(7)4-2-1-3-8-4/h4H,1-3H2,(H,6,7)/t4-/m1/s1
UJJLJRQIPMGXEZ-SCSAIBSYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)