Documenti fondamentali
526967
Sigma-Aldrich
(4-Methoxyphenyl)diphenylsulfonium triflate
Sinonimo/i:
(4-Methoxyphenyl)diphenylsulfonium trifluoromethanesulfonate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H17F3O4S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
442.47
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Punto di fusione
101-104 °C (lit.)
λmax
260 nm
Stringa SMILE
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.COc1ccc(cc1)[S+](c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H17OS.CHF3O3S/c1-20-16-12-14-19(15-13-16)21(17-8-4-2-5-9-17)18-10-6-3-7-11-18;2-1(3,4)8(5,6)7/h2-15H,1H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
WBUSZOLVSDXDOC-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Cationic photoinitiator. Photoacid generator.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)