Documenti fondamentali
64145
Sigma-Aldrich
3-(Dimethylchlorosilyl)propyl methacrylate
technical, ≥85% (GC), (contains BHT as stabilizer)
Sinonimo/i:
(3-Methacryloyloxypropyl)dimethyl-chlorosilane
Scegli un formato
5 ML
380,00 €
380,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 ML
380,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H17ClO2Si
Numero CAS:
Peso molecolare:
220.77
Beilstein:
2244691
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
380,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
technical
Saggio
≥85% (GC)
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.451
Densità
1.012 g/mL at 20 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
methacrylate
Stringa SMILE
CC(=C)C(=O)OCCC[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C9H17ClO2Si/c1-8(2)9(11)12-6-5-7-13(3,4)10/h1,5-7H2,2-4H3
OKQXCDUCLYWRHA-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
185.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
85 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)