Documenti fondamentali
521884
Sigma-Aldrich
2-Ethoxy-1-naphthaleneboronic acid
Sinonimo/i:
2-Ethoxy-1-naphthylboronic acid
About This Item
Formula condensata:
C2H5OC10H6B(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
216.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Forma fisica
solid
Punto di fusione
102-106 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
CCOc1ccc2ccccc2c1B(O)O
InChI
1S/C12H13BO3/c1-2-16-11-8-7-9-5-3-4-6-10(9)12(11)13(14)15/h3-8,14-15H,2H2,1H3
QUDVXFWSKXUSMY-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for:
  • Pd-catalyzed Suzuki-Miyaura reaction
Altre note
Contains varying amounts of anhydride
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)