Documenti fondamentali
63207
Sigma-Aldrich
(S)-1-Boc-3-methylpiperazine
≥98%
Sinonimo/i:
tert-Butyl (S)-3-methyl-1-piperazinecarboxylate
Scegli un formato
1 G
34,40 €
5 G
51,50 €
34,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
34,40 €
5 G
51,50 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H20N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
200.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
34,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥98%
Stato
solid
Attività ottica
[α]/D -16±2°, c = 1 in dioxane
Stringa SMILE
C[C@H]1CN(CCN1)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H20N2O2/c1-8-7-12(6-5-11-8)9(13)14-10(2,3)4/h8,11H,5-7H2,1-4H3/t8-/m0/s1
FMLPQHJYUZTHQS-QMMMGPOBSA-N
Applicazioni
Reactant involved in the synthesis of biologically activy molecules including:
  • CCR5 antagonists with anti-HIV-1 activity
  • Opioid receptor antagonists
  • Human growth hormone secretagogue receptor antagonists for treatment of obesity
  • Fatty acid oxidation inhibitors
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)