Documenti fondamentali
521582
Sigma-Aldrich
1-Chloro-6-iodohexane
96%
Scegli un formato
10 G
113,00 €
113,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
113,00 €
About This Item
Formula condensata:
I(CH2)6Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
246.52
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
113,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5230 (lit.)
P. ebollizione
110 °C (lit.)
Densità
1.623 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
iodo
Stringa SMILE
ClCCCCCCI
InChI
1S/C6H12ClI/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-6H2
QTJHNJCILMMRIQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
1-Chloro-6-iodohexane is an α,ω-dihaloalkane. 1,12-dichlorododecane is formed as a major product from the reduction of 1-chloro-6-iodohexane with nickel(I) salen.[1] It affords 8-chloro-1-octyne on coupling with sodium acetylide.[2]
Applicazioni
1-Chloro-6-iodohexane may be used in the preparation of 1,14-dichloro-7-tetradecyne[2] and 10-2′-(methylphenyl)-7-decynyl chloride.[3]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Synthesis of Methyl 11-(2'-Methylphenyl) undecanoate.
Michael WR.
Journal of Chemical and Engineering Data, 11(1), 134-135 (1996)
New synthesis of meromycolic acid.
Gensler WJ, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 44(21), 3643-3652 (1979)
Homogeneous catalytic reduction of a, ?-dihaloalkanes with electrogenerated nickel (I) salen.
Mubarak MS and Peters DG.
Journal of Electroanalytical Chemistry, 388(1), 195-198 (1995)