520497
(R)-(−)-p-Toluenesulfinamide
98%
Scegli un formato
74,50 €
Prezzo di listino149,00 €Risparmia il 50%Scegli un formato
About This Item
74,50 €
Prezzo di listino149,00 €Risparmia il 50%Prodotti consigliati
Saggio
98%
Punto di fusione
115-118 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1)S(N)=O
InChI
1S/C7H9NOS/c1-6-2-4-7(5-3-6)10(8)9/h2-5H,8H2,1H3/t10-/m1/s1
YNJDSRPIGAUCEE-SNVBAGLBSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?