Documenti fondamentali
86710
Sigma-Aldrich
Titanium(IV) ethoxide
Sinonimo/i:
Tetraethyl orthotitanate, Tetraethyl titanate
Scegli un formato
50 ML
180,00 €
180,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 ML
180,00 €
About This Item
Formula condensata:
Ti(OC2H5)4
Numero CAS:
Peso molecolare:
228.11
Beilstein:
3678992
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
180,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
liquid
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
core: titanium
reagent type: catalyst
Impurezze
≤3% tetraisopropyl orthotitanate (NMR)
Indice di rifrazione
n20/D 1.505 (lit.)
n20/D 1.509
P. ebollizione
150-152 °C/10 mmHg (lit.)
Densità
1.088 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCO[Ti](OCC)(OCC)OCC
InChI
1S/4C2H5O.Ti/c4*1-2-3;/h4*2H2,1H3;/q4*-1;+4
JMXKSZRRTHPKDL-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Titanium(IV) ethoxide can be used:
  • As an activator and dehydrating agent for by condensation of (S)-(+)-p-toluenesulfinamide with aldehydes and ketones to form sulfinimines.[1]
  • As a Ti4+ ion source to form complexes of titanium (IV) acrylate with methacrylic acid.[2]
  • As a catalyst to synthesize esters of sterically hindered alcohols via transesterification reactions.[3]
Avvertenza
During storage a gelatinous residue may form, which dissolves after heating up to 40 °C
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
107.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
42 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis of sterically hindered esters via titanium catalyzed transesterification
Krasik, Pavel
Tetrahedron Letters, 39(24), 4223-4226 (1998)
Two-photon polymerization of metal ions doped acrylate monomers and oligomers for three-dimensional structure fabrication
Duan, Xuan-Ming and Sun, Hong-Bo and Kaneko, Koshiro and Kawata, Satoshi
Thin Solid Films, 453(4), 518-521 (2004)
Improved synthesis of enantiopure sulfinimines (thiooxime s-oxides) from p-toluenesulfinamide and aldehydes and ketones
Davis FA, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 64(4), 1403-1406 (1999)
Zhihai Cao et al.
Journal of colloid and interface science, 435, 51-58 (2014-09-14)
Ag/TiO2 nanocomposites were prepared through combination of a sol-gel process of a titanium precursor in inverse miniemulsions and in situ reduction of silver ions in the "nanoreactors". The morphological investigation shows that Ag nanoparticles are mainly located on the surface
Johan Karlsson et al.
International journal of nanomedicine, 10, 4425-4436 (2015-07-18)
The osseointegration capacity of bone-anchoring implants can be improved by the use of drugs that are administrated by an inbuilt drug delivery system. However, to attain superior control of drug delivery and to have the ability to administer drugs of
Domande
  1. 안녕하세요. 해당 제품의 specification sheet에는 gelation이 일어나며 40도 이상으로 가열하면 사라진다고 명시되어 있습니다. 제품의 인화점이 42도라고 적혀있습니다. 혹시 안전하게 가열할 수 있나요? 해당 제품은 수분에 민감하게 반응하는 것으로 알고 있는데 가열을 위해 약품통에서 꺼내는 순간 변질이 일어날 것 같습니다. 해당 제품의 gelation문제를 안전하고 변질없이 해결할 방법이 있나요?
    1 risposta
    1. Yes, it can be heated above 40 °C safely. This product is packaged in an argon gas environment. It is recommended to re-dissolve the gelation under inert gas (e.g., argon) protection with gentle heating.