78314
Ammonium formate solution
BioUltra, 10 M in H2O
Sinonimo/i:
Ammonium salt of formic acid, ammonium formate
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
BioUltra
Forma fisica
liquid
Concentrazione
10 M in H2O
Impurezze
insoluble matter, passes filter test
pH
6.0-8.0 (25 °C, 10 M in H2O)
Solubilità
H2O: 10 M at 20 °C, clear, colorless
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Cationi in tracce
Al: ≤1 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
λ
10 M in H2O
Assorbanza UV
λ: 260 nm Amax: 0.05
λ: 280 nm Amax: 0.04
Stringa SMILE
[NH4+].[O-]C=O
InChI
1S/CH2O2.H3N/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);1H3
VZTDIZULWFCMLS-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter