Documenti fondamentali
09735
Sigma-Aldrich
Formato di ammonio
BioUltra, ≥99.0% (calc. based on dry substance, NT)
Sinonimo/i:
Acido formico
Scegli un formato
50 G
90,90 €
250 G
315,00 €
90,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 G
90,90 €
250 G
315,00 €
About This Item
Formula condensata:
HCO2NH4
Numero CAS:
Peso molecolare:
63.06
Beilstein:
3625095
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
eCl@ss:
39021903
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
90,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Nome Commerciale
BioUltra
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (calc. based on dry substance, NT)
Stato
crystals
Impurezze
insoluble matter, passes filter test
≤2% water
Residuo alla calcinazione (900 °C)
≤0.1% (as SO4)
pH
5.5-7.5 (25 °C, 1 M in H2O)
Punto di fusione
119-121 °C (lit.)
Solubilità
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
Densità
1.26 g/mL at 25 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Cationi in tracce
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
Assorbanza UV
λ: 260 nm Amax: ≤0.01
λ: 280 nm Amax: ≤0.01
Stringa SMILE
N.OC=O
InChI
1S/CH2O2.H3N/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);1H3
VZTDIZULWFCMLS-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Il formato di ammonio può essere usato per studiare tamponi biologici. Il formato di ammonio è stato usato in uno studio per sviluppare un metodo di cromatografia liquida a elevata prestazione selettivo e ultrasensibile per uno dei fitormoni volatili di segnalazione, l′acido jasmonico (JA). Il formato di ammonio è stato usato anche in uno studio per sviluppare e convalidare un metodo di cromatografia liquida a iniezione diretta-spettrometria di massa tandem-ionizzazione per elettrospray (LC-ESI-MS/MS) per determinare con facilità e rapidamente 13 derivati della fenilalchilammina.
Altre note
Componente tampone nella separazione e purificazione dei glicosaminoglicani da sistemi complessi tramite cromatografia di affinità con Polybrene[1].
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Sumatriptan succinate United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1642201
Sumatriptan succinate
Sequa-brene gelatinous solid
Sigma-Aldrich
S2667
Sequa-brene
B A Hodson et al.
Journal of chromatography, 565(1-2), 416-423 (1991-04-19)
A new system for the isolation and purification of glycosaminoglycans (GAGs) and related molecules from complex systems such as plasma is described. Affinity chromatography which exploits the very high affinity between the polymeric base Polybrene and sulphated polysaccharides was used.
Anne M Filppula et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 42(7), 1202-1209 (2014-04-10)
Previous studies have shown that several protein kinase inhibitors are time-dependent inhibitors of cytochrome P450 (CYP) 3A. We screened 14 kinase inhibitors for time-dependent inhibition of CYP2C8 and CYP3A. Amodiaquine N-deethylation and midazolam 1'-hydroxylation were used as marker reactions for
Sai Duan et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 15(13), 4625-4633 (2013-02-21)
Local structures and adsorption energies of a formic acid molecule and its decomposed intermediates (H, O, OH, CO, HCOO, and COOH) on highly electrocatalytically active mushroom-like Au-core@Pd-shell@Pt-cluster nanoparticles with two atomic layers of the Pd shell and stoichiometric Pt coverage
Therese Fagerqvist et al.
Journal of neurochemistry, 126(1), 131-144 (2013-02-01)
Inclusions of intraneuronal alpha-synuclein (α-synuclein) can be detected in brains of patients with Parkinson's disease and dementia with Lewy bodies. The aggregation of α-synuclein is a central feature of the disease pathogenesis. Among the different α-synuclein species, large oligomers/protofibrils have
Jo Philips et al.
Journal of contaminant hydrology, 147, 25-33 (2013-03-19)
Acidification due to microbial dechlorination of trichloroethene (TCE) can limit the bio-enhanced dissolution of TCE dense non-aqueous phase liquid (DNAPL). This study related the dissolution enhancement of a TCE DNAPL to the pH buffer capacity of the medium and the
Domande
1–3 di 3 domande  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Utile?
  3. Why the COA doesn't contain expiry date? How to determine the expiry date of the chemicals
    1 risposta
    1. This product is not assigned an expiration date. It is assigned a recommended retest date of approximately 3.5 years after the quality release date. A recommended retest date is the time during which the product is expected to remain within established stability specifications, provided that it has been stored under defined conditions. After the Retest Date, product samples should be examined to ensure that the product is still in compliance with the established specifications.
      For more information, you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/US/en/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services.