344648
Trietilammina
97%
Sinonimo/i:
Idrogenodifluoruro trietilammina, TREAT-HF
Scegli un formato
27,10 €
Scegli un formato
About This Item
27,10 €
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.3915 (lit.)
P. ebollizione
70 °C/15 mmHg (lit.)
Densità
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
F[H].F[H].F[H].CCN(CC)CC
InChI
1S/C6H15N.3FH/c1-4-7(5-2)6-3;;;/h4-6H2,1-3H3;3*1H
IKGLACJFEHSFNN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
190.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
88 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?