Documenti fondamentali
515183
Sigma-Aldrich
Methyl 4-amino-3-iodobenzoate
95% (GC)
About This Item
Formula condensata:
H2NC6H3(I)CO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
277.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Per informazioni sul prodotto 515183, contatta il rappresentante o rivenditore Merck di zona. Contatta l'Assistenza Tecnica.
Saggio
95% (GC)
Punto di fusione
86-91 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
iodo
Stringa SMILE
COC(=O)c1ccc(N)c(I)c1
InChI
1S/C8H8INO2/c1-12-8(11)5-2-3-7(10)6(9)4-5/h2-4H,10H2,1H3
MRLVFVTVXSKAMX-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Pyrrolidinobenzoic acid inhibitors of influenza virus neuraminidase: The hydrophobic side chain influences type A subtype selectivity.
Li Y, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 20(14), 4582-4589 (2012)
Targeting aldehyde dehydrogenase: a potential approach for cell labeling.
Vaidyanathan G, et al.
Nuclear Medicine and Biology, 36(8), 919-929 (2009)
C-N bond formation via Cu-catalyzed cross-coupling with boronic acids leading to methyl carbazole-3-carboxylate: synthesis of carbazole alkaloids.
Rasheed SK, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 4(10), 4960-4969 (2014)
Solid-phase synthesis of an AB loop mimetic of the Ce3 domain of human IgE: Macrocyclization by Sonogashira coupling.
Spivey AC, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 68(5), 1843-1851 (2003)