Documenti fondamentali
217727
Sigma-Aldrich
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)aniline
97%
Sinonimo/i:
2-Amino-5-chlorobenzotrifluoride, 4-Chloro-α,α,α-trifluoro-o-toluidine
Scegli un formato
25 G
32,62 €
32,62 €
Prezzo di listino46,60 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
32,62 €
About This Item
Formula condensata:
ClC6H3(CF3)NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
195.57
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
32,62 €
Prezzo di listino46,60 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.507 (lit.)
P. ebollizione
66-67 °C/3 mmHg (lit.)
Densità
1.386 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
fluoro
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Nc1ccc(Cl)cc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H5ClF3N/c8-4-1-2-6(12)5(3-4)7(9,10)11/h1-3H,12H2
CVINWVPRKDIGLL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Fourier-transform (FT) infrared and FT-Raman spectra of 4-chloro-2-(trifluoromethyl) aniline has been studied[1].
Applicazioni
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)aniline was used in the synthesis of 2-amino-5-chloro 3-(trifluoromethyl)benzenethiol[2].
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
203.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
95 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis of 2-amino-5-chloro-3-(trifluoromethyl) benzenethiol and conversion into 4H-1, 4-benzothiazines and their sulfones.
Thomas L, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 122(2), 207-213 (2003)
M Arivazhagan et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 86, 205-213 (2011-11-15)
The Fourier-transform infrared and FT-Raman spectra of 4-chloro-2-(trifluoromethyl) aniline (4C2TFA) were recorded in the region 4000-400 cm(-1) and 3500-50 cm(-1) respectively. Quantum chemical calculations of energies, geometrical structure and vibrational wavenumbers of 4C2TFA were carried out by density functional theory