Documenti fondamentali
493651
Sigma-Aldrich
Bis(benzene)chromium(0)
97%
Sinonimo/i:
Dibenzenechromium
Scegli un formato
1 G
119,00 €
119,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
119,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H12Cr
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.22
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
119,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Impiego in reazioni chimiche
core: chromium
reagent type: catalyst
Punto di fusione
260-265 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Cr].c1ccccc1.c2ccccc2
InChI
1S/2C6H6.Cr/c2*1-2-4-6-5-3-1;/h2*1-6H;
HVURSIGIEONDKB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Catalyst for:
  • Olefin hydrogenation
  • Electron transfer chain catalysis mechanism
  • Pre-catalyst for the hydrosilation of ketones and aldehydes, for the dehydrocoupling of triphenylsilane with primary alcohols
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)