Documenti fondamentali
119318
Sigma-Aldrich
Benzene-chromium(0) tricarbonyl
98%
Sinonimo/i:
Benchrotrene, Benzene-tricarbonylchromium(0)
Scegli un formato
1 G
146,00 €
146,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
146,00 €
About This Item
Formula condensata:
(C6H6)Cr(CO)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
214.14
Beilstein:
3571699
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
146,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: chromium
reagent type: catalyst
Punto di fusione
163-166 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Cr].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[CH]1[CH][CH][CH][CH][CH]1
InChI
1S/C6H6.3CO.Cr/c1-2-4-6-5-3-1;3*1-2;/h1-6H;;;;
WVSBQYMJNMJHIM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Catalyst for:
  • Oxidation of alkenes
  • Hydrogenation of alkynes
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)