Documenti fondamentali
381004
Sigma-Aldrich
Bis(cyclopentadienyl)chromium(II)
95%
Sinonimo/i:
Chromocene, Di(cyclopentadienyl)chromium(II)
Scegli un formato
1 G
132,00 €
132,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
132,00 €
About This Item
Formula condensata:
Cr(C5H5)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.18
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
132,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: chromium
reagent type: catalyst
Punto di fusione
168-170 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Cr].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H5.Cr/c2*1-2-4-5-3-1;/h2*1-5H;
OXPNGPODCRFNTM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Catalyst for:
  • Stereoselective pinacol-type cross-coupling reactions
  • Thermal homo-polymerization and co-polymerization reactions
  • Nozaki-Hiyama-Kishi reactions (additions of organic halides to aldehydes)
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)