Documenti fondamentali
241458
Sigma-Aldrich
Chromium(0) hexacarbonyl
98%
Sinonimo/i:
Chromium carbonyl, Hexacarbonylchromium
Scegli un formato
10 G
116,00 €
50 G
440,00 €
116,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
116,00 €
50 G
440,00 €
About This Item
Formula condensata:
Cr(CO)6
Numero CAS:
Peso molecolare:
220.06
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
116,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Densità del vapore
7.6 (vs air)
Tensione di vapore
1 mmHg ( 36 °C)
Saggio
98%
Impiego in reazioni chimiche
core: chromium
reagent type: catalyst
Punto di fusione
>150 °C (dec.) (lit.)
Densità
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Cr].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
InChI
1S/6CO.Cr/c6*1-2;
KOTQLLUQLXWWDK-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Precursor to a prenylatedcarbene complex which promotes a net [5+5] cycloaddition of alkynylbenzaldehydes to give phenanthrenes.[1]
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Suneetha Menon et al.
Tetrahedron, 63(36), 8788-8793 (2008-09-05)
The reaction of prenylated carbene complexes and 2-alkynylbenzoyl derivatives has been investigated. Phenanthrene derivatives are produced if iodine is added prior to product isolation. Under these conditions alkyl migration reactions occur to form the observed products. The product yields are