Documenti fondamentali
491365
Sigma-Aldrich
2-Butanone-1,1,1,3,3-d5
98 atom % D
Sinonimo/i:
Deuterated 2-butanone, MEK-1,1,1,3,3-D5, Methyl-d3 ethyl-1,1-d2 ketone
Scegli un formato
5 G
633,60 €
633,60 €
Prezzo di listino768,00 €Risparmia il 17%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
633,60 €
About This Item
Formula condensata:
CH3CD2COCD3
Numero CAS:
Peso molecolare:
77.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352138
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
633,60 €
Prezzo di listino768,00 €Risparmia il 17%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
99% (CP)
Indice di rifrazione
n20/D 1.379 (lit.)
P. ebollizione
80 °C (lit.)
Punto di fusione
−87 °C (lit.)
Densità
0.860 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+5
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])C(=O)C([2H])([2H])C
InChI
1S/C4H8O/c1-3-4(2)5/h3H2,1-2H3/i2D3,3D2
ZWEHNKRNPOVVGH-PDWRLMEDSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
30.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-1 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)