Documenti fondamentali
487724
Sigma-Aldrich
4-Methyl-2-pentanone-1,1,1,3,3-d5
98 atom % D
Sinonimo/i:
Deuterated 4-methyl-2-pentanone, Deuterated methyl isobutyl ketone, Isopropylacetone-D5
Scegli un formato
1 G
211,00 €
211,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
211,00 €
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHCD2COCD3
Numero CAS:
Peso molecolare:
105.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
211,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
99% (CP)
Indice di rifrazione
n20/D 1.396 (lit.)
P. ebollizione
117-118 °C (lit.)
Densità
0.841 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+5
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])C(=O)C([2H])([2H])C(C)C
InChI
1S/C6H12O/c1-5(2)4-6(3)7/h5H,4H2,1-3H3/i3D3,4D2
NTIZESTWPVYFNL-IKISXXDZSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
57.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
14.00 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)