Documenti fondamentali
490687
Sigma-Aldrich
1-Propanol-d8
98 atom % D
Sinonimo/i:
Deuterated Propanol, Deuterated propyl alcohol, Propyl alcohol-d8
Scegli un formato
1 G
842,00 €
842,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
842,00 €
About This Item
Formula condensata:
CD3CD2CD2OD
Numero CAS:
Peso molecolare:
68.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142201
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
842,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Indice di rifrazione
n20/D 1.384 (lit.)
P. ebollizione
97 °C (lit.)
Punto di fusione
−127 °C (lit.)
Densità
0.912 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+8
Stringa SMILE
[2H]OC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D
BDERNNFJNOPAEC-RIZALVEQSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
71.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
22 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
2-Propanol-OD 98 atom % D
Sigma-Aldrich
615080
2-Propanol-OD
Acetone-d6 99.9 atom % D
Sigma-Aldrich
444863
Acetone-d6
Metanolo-d4 ≥99.8 atom % D
Sigma-Aldrich
151947
Metanolo-d4