Documenti fondamentali
489786
Sigma-Aldrich
Isophthalic acid-(carboxy-13C2)
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
1,3-Benzene(dicarboxylic acid-13C2)
About This Item
Formula condensata:
C6H4-1,3-(13CO2H)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Stato
solid
Punto di fusione
341-343 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
O[13C](=O)c1cccc(c1)[13C](O)=O
InChI
1S/C8H6O4/c9-7(10)5-2-1-3-6(4-5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)/i7+1,8+1
QQVIHTHCMHWDBS-BFGUONQLSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)