673099
Biphenyl-4,4′-dithiol
95%
Sinonimo/i:
4,4′-Dimercaptobiphenyl, BDT, BPDT
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
165-174 °C
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Sc1ccc(cc1)-c2ccc(S)cc2
InChI
1S/C12H10S2/c13-11-5-1-9(2-6-11)10-3-7-12(14)8-4-10/h1-8,13-14H
VRPKUXAKHIINGG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
I clienti hanno visto anche
Articoli
Recent research highlights tunable properties of inorganic nanoparticles, driving interest in optoelectronics.
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.