Documenti
711217
Sigma-Aldrich
5-Bromoisophthalic acid
Sinonimo/i:
5-Bromo-1,3-benzenedicarbonic acid, 5-Bromo-1,3-benzenedicarboxylic acid, 5-Bromoisophthalic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H5BrO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
245.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Forma fisica
solid
Punto di fusione
270-275 °C
Stringa SMILE
OC(=O)c1cc(Br)cc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C8H5BrO4/c9-6-2-4(7(10)11)1-5(3-6)8(12)13/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)
JATKASGNRMGFSW-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for:
  • Preparation of manganese(II) bromoisophthalate bis(pyridyl)ethane coordination polymer
  • Preparation of nickel(II) and cobalt(II) bromoisophthalate coordination polymers
  • Preparation of copper bromoisophthalate bis(triazolyl)butane coordination polymer
  • Preparation of cesium isophthalate crown ether complexes
  • Hydrothermal preparation of zinc and cadmium bromoisophthalate polymeric complexes with dipyridyl-type coligands
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3