Documenti
749079
Sigma-Aldrich
Oleic acid-1,2,3,7,8-13C5
99 atom % 13C, 99% (CP)
Sinonimo/i:
cis-9-Octadecenoic acid-1,2,3,7,8-13C5, Elainic acid-1,2,3,7,8-13C5
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)7CH=CH(13CH2)2(CH2)3(13CH2)213COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
287.42
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
99% (CP)
Forma fisica
liquid
P. eboll.
194-195 °C/1.2 mmHg (lit.)
Punto di fusione
13-14 °C (lit.)
Densità
0.910 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+5
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCC\C=C/[13CH2][13CH2]CCC[13CH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9-/i11+1,12+1,16+1,17+1,18+1
ZQPPMHVWECSIRJ-TWKVKCSCSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1