Documenti
425907
Sigma-Aldrich
Glyceryl tri(palmitate-1-13C)
99 atom % 13C, 98% (CP)
Sinonimo/i:
1,2,3-propanetriol tris(hexadecanoate-1-13C), Glyceryl tri(hexadecanoate-1-13C), Tripalmitin-carboxyls-13C3
About This Item
Formula condensata:
[CH3(CH2)1413CO2CH2]2CHO213C(CH2)14CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
810.30
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
98% (CP)
Forma fisica
powder
Punto di fusione
64-66 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+3
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCC[13C](=O)OCC(CO[13C](=O)CCCCCCCCCCCCCCC)O[13C](=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C51H98O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-49(52)55-46-48(57-51(54)45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)47-56-50(53)44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h48H,4-47H2,1-3H3/i49+1,50+1,51+1
PVNIQBQSYATKKL-SRWOPVBSSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
J B Watkins et al.
Gastroenterology, 82(5 Pt 1), 911-917 (1982-05-01)
Three substrates labeled with nonradioactive 13C have been employed to establish a trilogy of noninvasive breath tests to detect fat malabsorption in children and then to differentiate the etiology of the steatorrhea. Administration of 17 mg/kg of (13C)triolein Lipomul (The