Documenti fondamentali
488828
Sigma-Aldrich
Diethyl-d10-amine
98 atom % D
Sinonimo/i:
Deuterated diethylamine
Scegli un formato
1 G
1.260,00 €
1.260,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
1.260,00 €
About This Item
Formula condensata:
(C2D5)2NH
Numero CAS:
Peso molecolare:
83.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
1.260,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Indice di rifrazione
n20/D 1.3861 (lit.)
P. ebollizione
55 °C (lit.)
Punto di fusione
−50 °C (lit.)
Densità
0.802 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+10
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])NC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H11N/c1-3-5-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2
HPNMFZURTQLUMO-MWUKXHIBSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-20.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-28.9 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5