395048
Methylamine solution
2.0 M in methanol
Sinonimo/i:
Monomethylamine
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
10.86 psi ( 55 °C)
2.07 psi ( 20 °C)
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Concentrazione
2.0 M in methanol
P. eboll.
40 °C
Densità
0.785 g/mL at 25 °C
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
CN
InChI
1S/CH5N/c1-2/h2H2,1H3
BAVYZALUXZFZLV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Methylamine solution is an aqueous solution of Methylamine. It is used to synthesize amino-terminated monolayers of phthalimide on silicon surfaces.
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
44.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
7 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles