Documenti fondamentali
279463
Sigma-Aldrich
Dimethyl-d6-amine hydrochloride
99 atom % D
Sinonimo/i:
Deuterated dimethylamine hydrochloride
Scegli un formato
1 G
107,88 €
5 G
409,54 €
107,88 €
Prezzo di listino116,00 €Risparmia il 7%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
107,88 €
5 G
409,54 €
About This Item
Formula condensata:
(CD3)2NH · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
87.58
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
107,88 €
Prezzo di listino116,00 €Risparmia il 7%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
99 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (ion chromatography)
Stato
solid
Punto di fusione
170-173 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+6
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Cl.[2H]C([2H])([2H])NC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H7N.ClH/c1-3-2;/h3H,1-2H3;1H/i1D3,2D3;
IQDGSYLLQPDQDV-TXHXQZCNSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
M Rok et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 48(13), 4190-4202 (2019-03-02)
We have synthesised and characterised a novel organic-inorganic hybrid crystal, [(CH3)2NH2]2KCr(CN)6. The thermal DSC, TMA, DTG and DTA analyses indicate two solid-to-solid structural phase transitions (PTs). According to the X-ray diffraction experiments, the first PT at 220 K is isostructural