Documenti fondamentali
176001
Sigma-Aldrich
Methyl-d3-amine hydrochloride
99 atom % D
Sinonimo/i:
Deuterated methylamine hydrochloride, Methyl-d3-ammonium chloride
Scegli un formato
1 G
161,00 €
161,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
161,00 €
About This Item
Formula condensata:
CD3NH2·HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
70.54
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
161,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
99 atom % D
Livello qualitativo
Stato
powder
Punto di fusione
232-234 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
Cl.[2H]C([2H])([2H])N
InChI
1S/CH5N.ClH/c1-2;/h2H2,1H3;1H/i1D3;
NQMRYBIKMRVZLB-NIIDSAIPSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Der-Yen Lee et al.
Journal of chromatography. A, 1388, 60-68 (2015-03-04)
Electrospray ionization (ESI) is the most useful interface for mass spectrometry associated with liquid chromatography (LC). However, analyses of polar metabolites become a challenge because the high polarity impairs the separation of metabolites in reversed-phase liquid chromatography and ionization of