Documenti fondamentali
488615
Sigma-Aldrich
Creatinine-(methyl-13C)
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
4-Amidinosarcosine-(methyl-13C)
Scegli un formato
500 MG
298,00 €
298,00 €
Prezzo di listino1.490,00 €Risparmia il 80%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
298,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13CC3H7N3O
Numero CAS:
Peso molecolare:
114.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
298,00 €
Prezzo di listino1.490,00 €Risparmia il 80%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
Stato
solid
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Punto di fusione
255 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
O=C1CN([13CH3])C(N1)=N
InChI
1S/C4H7N3O/c1-7-2-3(8)6-4(7)5/h2H2,1H3,(H2,5,6,8)/i1+1
DDRJAANPRJIHGJ-OUBTZVSYSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Zi-Ao Huang et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 1145, 122107-122107 (2020-04-22)
Ureteral stents are the most widely used surgical implant in urology. However, they may cause adverse effects to patients, including pain, discomfort, and inflammation. In this work, the inflammatory effect of stent placement and the associated elevation of cyclooxygenase-2 (COX-2)
Kefeng Li et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 65(12), 2588-2593 (2017-03-08)
Allura red is a widely used synthetic food dye. In this study, we developed and validated a LC-MS/MS method for the quantification of allura red in three popular takeaway Chinese dishes (braised pork, soy sauce chicken, sweet and sour pork)
Zi-Ao Huang et al.
Electrophoresis, 41(3-4), 183-193 (2019-12-19)
In this paper, the development of a simple dilute-and-shoot method for quantifying urinary creatinine by CE-ESI-MS was described. The creatinine analysis time was about 7 min/sample by conventional single injection (SI) method and can be significantly reduced to less than 2 min/sample