Documenti
720623
Sigma-Aldrich
Creatinine-(guanidino-13C)
99 atom % 13C
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13CC3H7N3O
Peso molecolare:
114.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Forma fisica
solid
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Punto di fusione
295 °C (dec) (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
CN1CC(=O)N[13C]1=N
InChI
1S/C4H7N3O/c1-7-2-3(8)6-4(7)5/h2H2,1H3,(H2,5,6,8)/i4+1
DDRJAANPRJIHGJ-AZXPZELESA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3