292915
2-Pyrrolidone-5-carboxylic acid
99%
Sinonimo/i:
DL-5-Oxo-2-pyrrolidinecarboxylic acid, DL-Pyroglutamic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
183-185 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
OC(=O)C1CCC(=O)N1
InChI
1S/C5H7NO3/c7-4-2-1-3(6-4)5(8)9/h3H,1-2H2,(H,6,7)(H,8,9)
ODHCTXKNWHHXJC-UHFFFAOYSA-N
WGK 3