Documenti
456616
Sigma-Aldrich
Nitrobenzene-15N
98 atom % 15N
About This Item
Formula condensata:
C6H515NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
124.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
98 atom % 15N
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.5506 (lit.)
P. eboll.
210-211 °C (lit.)
Densità
1.205 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[O-][15N+](=O)c1ccccc1
InChI
1S/C6H5NO2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i7+1
LQNUZADURLCDLV-CDYZYAPPSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Blood
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
190.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
88.00 °C - closed cup