316830
Urea-15N2
98 atom % 15N, 99% (CP)
Sinonimo/i:
15N Labeled Urea, 15N Labeled urea, Carbamide-15N2, Carbonyldiamide-15N2
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
98 atom % 15N
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Forma fisica
solid
Punto di fusione
132-135 °C (lit.)
applicazioni
agriculture
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[15NH2]C([15NH2])=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)/i2+1,3+1
XSQUKJJJFZCRTK-SUEIGJEOSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- In agriculture research as a technique to determine uptake or denitrification and leaching losses of native soil N via the “added N interaction".
- In horticulture, massive labeling of trees to ascertain that N originating from 15N leaf labeling.
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges