Vai a
175706
Aniline-d7
98 atom % D
Sinonimo/i:
Heptadeuteroaniline
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
126,00 €
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
393,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C6D5ND2
Numero CAS:
Peso molecolare:
100.17
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
238-580-4
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+7
126,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
isotopic purity
98 atom % D
Quality Segment
assay
99% (CP)
refractive index
n20/D 1.5824 (lit.)
bp
184 °C (lit.)
mp
-6 °C (lit.)
density
1.098 g/mL at 25 °C
mass shift
M+7
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[2H]N([2H])c1c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C6H7N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,7H2/i1D,2D,3D,4D,5D/hD2
InChI key
PAYRUJLWNCNPSJ-LQHBDRBESA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
175692488100491799
Aniline-d7 98 atom % D
Sigma-Aldrich
175706
Aniline-d7
Aniline-15N 98 atom % 15N
Sigma-Aldrich
488100
Aniline-15N
Aniline-1-13C 99 atom % 13C
Sigma-Aldrich
491799
Aniline-1-13C
description
98 atom % D
description
98 atom % D
description
98 atom % 15N
description
99 atom % 13C
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
mass shift
M+7
mass shift
M+5
mass shift
M+1
mass shift
M+1
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
98 atom % 15N
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
density
1.098 g/mL at 25 °C
density
1.076 g/mL at 25 °C
density
1.033 g/mL at 25 °C
density
1.033 g/mL at 25 °C
mp
-6 °C (lit.)
mp
-6 °C (lit.)
mp
−6 °C (lit.)
mp
−6 °C (lit.)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
flash_point_f
158.0 °F - closed cup
flash_point_c
70 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)