Documenti fondamentali
482269
Sigma-Aldrich
Sodium cobalticarborane
95%
Sinonimo/i:
Sodium bis(undecahydro-7,8-dicarbaundecaborato)cobaltate, Sodium bis-1,2-dicarbollylcobaltate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H22B18CoNa
Numero CAS:
Peso molecolare:
346.74
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Il prodotto 482269 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Saggio
95%
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Na+].[Co-].B1BBBBC2BC2BBBB1.B3BBBBC4BC4BBBB3
InChI
1S/2C2H12B10.Co.Na/c2*3-1-2(3)5-7-9-11-12-10-8-6-4-1;;/h2*1-12H;;/q;;-1;+1
WUOJUVSOTXCWMB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Sodium cobalticarborane was used in a comparitive study against ethylene glycol functionalized polystyrene microspheres (P-EG) based electrodes.1
Confezionamento
Packaged in glass bottles
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Potentiometric Response Characteristics of
Membrane-Based Cs+-Selective Electrodes Containing
Ionophore-Functionalized Polymeric Microspheres, SAGE-Hindawi Access to Research
Peper S and Gonczy C
International Journal of Electrochemistry (2011)
Christopher J Traverse et al.
Scientific reports, 7(1), 16399-16399 (2017-11-29)
Organic molecular salts are an emerging and highly tunable class of materials for organic and transparent photovoltaics. In this work, we demonstrate novel phenyl borate and carborane-based anions paired with a near-infrared (NIR)-selective heptamethine cation. We further explore the effects