Documenti fondamentali
339997
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-Methyl p-tolyl sulfoxide
99%
Scegli un formato
1 G
538,00 €
538,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
538,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H4S(O)CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.23
Beilstein:
2324696
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
538,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
solid
Attività ottica
[α]20/D −145°, c = 2 in acetone
Purezza ottica
ee: 99% (HPLC)
Punto di fusione
75-77 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1)S(C)=O
InChI
1S/C8H10OS/c1-7-3-5-8(6-4-7)10(2)9/h3-6H,1-2H3/t10-/m0/s1
FEVALTJSQBFLEU-JTQLQIEISA-N
Applicazioni
(S)-(-)-Methyl p-tolyl sulfoxide can be used as a nucleophilic reagent to synthesize:
  • Optically active β-disulfoxides by reacting with arenesulfinic esters via formation of α-sulfinylcarbanion.[1]
  • α-substituted N-hydroxylamines by treating with nitrones via preparation of (S)-(-)-methyl p-tolyl sulfoxide anion.[2]
  • 2-O-benzyl-3,4-O-isopropylidene-L-erythrose by one-carbon homologation of 2,3-O-isopropylidene-L-glyceraldehyde.[3]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
β -Disulfoxides. II. The Preparation of Some Optically Active β -Disulfoxides
Kunieda N, et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 49(1), 256-259 (1976)
A highly stereoselective synthesis of d-erythrose derivatives by one-carbon homologation of 2, 3-O-isopropylidene-d-glyceraldehyde with (R)-methyl p-tolyl sulfoxide.
Arroyo-Gomez Y, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 11(3), 789-796 (2000)
The reaction of nitrones with (R)-(+)-methyl p-tolyl sulfoxide anion; asymmetric synthesis of optically active secondary amines.
Murahashi S-I, et al.
Tetrahedron Letters, 34(16), 2645-2648 (1993)