Documenti
480827
Sigma-Aldrich
Tricyclohexyltin chloride
95%
Sinonimo/i:
Chlorotricyclohexyltin
About This Item
Formula condensata:
(C6H11)3SnCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
403.62
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Punto di fusione
123-125 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl[Sn](C1CCCCC1)(C2CCCCC2)C3CCCCC3
InChI
1S/3C6H11.ClH.Sn/c3*1-2-4-6-5-3-1;;/h3*1H,2-6H2;1H;/q;;;;+1/p-1
OJVZYIKTLISAIH-UHFFFAOYSA-M
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3