Documenti fondamentali
8.08735
Sigma-Aldrich
Tripropyltin chloride
for synthesis
Sinonimo/i:
Tripropyltin chloride, Chlorotripropyltin, Tripropylchlorotin, Chlorotripropylstannane
Scegli un formato
5 ML
350,00 €
350,00 €
Spedizione prevista il02 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 ML
350,00 €
About This Item
Formula condensata:
(CH3CH2CH2)3SnCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
283.43
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Numero indice EU:
218-910-3
NACRES:
NA.22
350,00 €
Spedizione prevista il02 aprile 2025Dettagli
Livello qualitativo
P. ebollizione
123 °C/17.3 hPa
Punto di fusione
-23 °C
Temp. transizione
flash point 95 °C
Densità
1.294-1.300 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/3C3H7.Cl.Sn/c3*1-3-2;;/h3*1,3H2,2H3;;
ANLXQSDUWZBRRH-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Risultati analitici
Assay (ex Sn): ≥ 98.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.294 - 1.300
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Skull and crossbonesEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
203.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
95 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)