Documenti fondamentali
277231
Sigma-Aldrich
Phenyltin trichloride
98%
Sinonimo/i:
Trichlorophenylstannane
Scegli un formato
5 G
72,70 €
25 G
215,00 €
72,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
72,70 €
25 G
215,00 €
About This Item
Formula condensata:
C6H5SnCl3
Numero CAS:
Peso molecolare:
302.17
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
72,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.585 (lit.)
P. ebollizione
142-143 °C/25 mmHg (lit.)
Densità
1.839 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl[Sn](Cl)(Cl)c1ccccc1
InChI
1S/C6H5.3ClH.Sn/c1-2-4-6-5-3-1;;;;/h1-5H;3*1H;/q;;;;+3/p-3
UBOGEXSQACVGEC-UHFFFAOYSA-K
Applicazioni
Phenyltin trichloride can be used:
  • In the preparation of organotin(IV) complexes as potent antimicrobial agents.[1]
  • As a reactant in the Stille coupling reaction catalyzed by peptide-templated Pd nanoparticles.[2]
  • As a tin (Sn) source in the synthesis of tin-doped TiO2 photoanodes applicable in dye-sensitized solar cells.[3]
Pittogrammi
CorrosionEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Peptide template effects for the synthesis and catalytic application of Pd nanoparticle networks
Jakhmola A, et al.
Journal of Materials Chemistry, 20(8), 1522-1531 (2010)
Influence of Sn source on the performance of dye-sensitized solar cells based on Sn-doped TiO2 photoanodes: A strategy for choosing an appropriate doping source
Duan Y, et al.
Electrochimica Acta, 107(8), 473-480 (2013)
Ji-Liang Zhang et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 169, 76-84 (2018-11-14)
The impacts of triphenyltin (TPT) on ecological health have been of great concern due to their widespread use and ubiquity in aquatic ecosystems. However, little is known about the effects of TPT on the reproductive behaviors of fishes. Therefore, the
Organotin (IV) complexes with 2-acetylpyridine benzoyl hydrazones: antimicrobial activity
Despaigne Angel AR, et al.
Journal of the Brazilian Chemical Society, 21(7), 1247-1257 (2010)
Nguyen Hoang Lam et al.
Marine pollution bulletin, 121(1-2), 302-312 (2017-06-18)
A simultaneous monitoring study on organotins (butyltins and phenyltins) and most frequently used alternative antifouling biocides (Irgarol 1051, Diuron, Sea-Nine 211 and M1) in water and sediments (n=44) collected from three Special Management Sea Areas operated by Korean government. The