477818
2-(4-Bromophenoxy)tetrahydro-2H-pyran
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Punto di fusione
56-58 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
ether
Stringa SMILE
Brc1ccc(OC2CCCCO2)cc1
InChI
1S/C11H13BrO2/c12-9-4-6-10(7-5-9)14-11-3-1-2-8-13-11/h4-7,11H,1-3,8H2
MXDQGXMBJCGRCB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?