Documenti
444774
Sigma-Aldrich
(4-Bromophenoxy)-tert-butyldimethylsilane
97%
About This Item
Formula condensata:
BrC6H4OSi(CH3)2C(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
287.27
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.511 (lit.)
P. eboll.
137 °C/25 mmHg (lit.)
Densità
1.174 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)[Si](C)(C)Oc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C12H19BrOSi/c1-12(2,3)15(4,5)14-11-8-6-10(13)7-9-11/h6-9H,1-5H3
DLGZGLKSNRKLSM-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
53.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
12 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
Jin Hee Ahn et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 12(15), 1941-1946 (2002-07-13)
A new series of 1,2-naphthoquinone derivatives was synthesized by various synthetic methods and evaluated for their ability to inhibit protein tyrosine phosphatase 1B (PTP1B). 1,2-Naphthoquinone derivatives with substituent at R(4) position showed submicromolar inhibitory activity, and compound 24 demonstrated 10-