Documenti fondamentali
477702
Sigma-Aldrich
5-Bromoisatoic anhydride
97%
Sinonimo/i:
6-Bromo-1,2-dihydro-4H-3,1-benzoxazine-2,4-dione
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H4BrNO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
242.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
97%
Punto di fusione
280-285 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
Brc1ccc2NC(=O)OC(=O)c2c1
InChI
1S/C8H4BrNO3/c9-4-1-2-6-5(3-4)7(11)13-8(12)10-6/h1-3H,(H,10,12)
DXSMYDSFWCOSFM-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)