364517
L-Tryptophan methyl ester hydrochloride
98%, for peptide synthesis
Sinonimo/i:
(S)-Tryptophan methyl ester hydrochloride, H-(L)-Trp-OMe hydrochloride, L-(-)-Tryptophan methyl ester hydrochloride, Tryptophan methyl ester hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
product name
L-Tryptophan methyl ester hydrochloride, 98%
Saggio
98%
Attività ottica
[α]20/D +18°, c = 5 in methanol
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
218-220 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
Cl.COC(=O)[C@@H](N)Cc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C12H14N2O2.ClH/c1-16-12(15)10(13)6-8-7-14-11-5-3-2-4-9(8)11;/h2-5,7,10,14H,6,13H2,1H3;1H/t10-;/m0./s1
XNFNGGQRDXFYMM-PPHPATTJSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Oxamoyl derivatives of N-(2-aminobenzoyl)-L-tryptophan (dipeptides) by acylation reaction with 3,1-benzoxazinones.
- Tadalafil (Cialis), a type-V phosphodiesterase (PDE5) inhibitor.
- Isoroquefortine C.
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Chromatograms
application for HPLCIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.