Documenti
36816
Sigma-Aldrich
Diethylene glycol monoallyl ether
≥95.0% (GC)
Sinonimo/i:
Allyldiglycol
About This Item
Formula condensata:
CH2=CHCH2OCH2CH2OCH2CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
146.18
Beilstein:
1754585
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥95.0% (GC)
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
Indice di rifrazione
n20/D 1.446
Densità
1.010 g/mL at 20 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C=CCOCCOCCO
InChI
1S/C7H14O3/c1-2-4-9-6-7-10-5-3-8/h2,8H,1,3-7H2
DIOZVWSHACHNRT-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
215.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
102 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
D Fan et al.
Radiation protection dosimetry, 170(1-4), 311-314 (2016-03-05)
For more accurate assessments of the occupational exposure to radon for miners, the individual monitoring was conducted by using an improved passive integrating (222)Rn monitor. A total of 120 miners in 3 different kinds of mines were monitored throughout a